Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Hooded Coverall with FaceSeal
Codice prodotto. 16335035 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Zipper
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
16335035 Zipper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16335035 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15490543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.99€
    114.49€ / pezzi 1
    Risparmia 37.50€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hooded coverall with rubber seal on hood.
  • Elasticated waist for an optimal fit
  • Double cuffs with attached undergloves
  • Dissipative socks with boot flap and back entry for enhanced wearer protection
  • Lightweight and durable fabric
  • Offers excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Colore Gray
Size X-Large
Tipo di chiusura Zipper
Include Attached dissipative socks and boot flaps
Product Type Coverall
Tipo di giuntura Stitched and Taped