Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing
Codice prodotto. 12326899
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12326899 1 mm 3 mm Pezzo
12356899 3 mm 6 mm Pezzo
12376899 4 mm 7 mm Pezzo
12396899 5 mm 8 mm Pezzo
12306909 6 mm 9 mm Pezzo
12346909 8 mm 11 mm Pezzo
11784648 3 mm 7 mm 15m
12386899 4 mm 8 mm Pezzo
12316909 6 mm 10 mm Pezzo
12356909 8 mm 12 mm Pezzo
12376909 10 mm 14 mm Pezzo
12326909 6 mm 12 mm Pezzo
12396909 15 mm 21 mm Pezzo
12306919 18 mm 24 mm Pezzo
12336899 2 mm 4 mm Pezzo
12346899 3 mm 5 mm Pezzo
12336909 7 mm 10 mm 15m
12316919 20 mm 27 mm Pezzo
11759128 8 mm 14 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 12326899 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore T330A103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    94.25€ / pezzi 1
    Risparmia 26.75€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to reduce the risk of particle entrapment and microscopic build-up during fluid transfer. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing features an ultra-smooth inner surface and reduced surface area for improved flow characteristics.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractables help maintain fluid integrity
  • Documented biocompatibility for sensitive applications
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 10993
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.04 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.04 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Min. Operating Temperature (English) -112°F
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 399.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Tubing