Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ E-3603
Codice prodotto. 14881271 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4,8 mm
9.5 mm
11.2 mm
15 mm
19.05 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1,6 mm
2.4 mm
12.8 mm
Pressione massima:
17 psi
20 psi
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Pressione massima Dimensione della confezione
14881271 6,4 mm 9.5 mm 1,6 mm 20 psi 15m
15139194 3.2 mm 4,8 mm 0.8 mm 20 psi Pezzo
15197134 8 mm 11.2 mm 1,6 mm 17 psi 15m
15187124 9.5 mm 15 mm 2.4 mm 20 psi 15m
15117134 12.7 mm 19.05 mm 12.8 mm 20 psi 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 14881271 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    358.23€ / 15m
    Risparmia 65.77€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ E-3603 Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food and beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme agli standard FDA; conforme ai requisiti USP classe VI e NSF 51, USP Class VI, NSF 51
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6,4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1,6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) da –46 a 74 °C
Quantità confezione 1 ciascuno
Sterilità Sterili
Colore Trasparente
Durezza Shore A, 15 sec: 56
Flexibility Flessibile
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 508 °C
Max. Operating Temperature (Metric) da –46 a 74 °C
Product Type Laboratory Tubing