Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Transparent Tubing
Codice prodotto. 15416633 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15416633 16.1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15416633 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00€
    495.47€ / pezzi 1
    Risparmia 63.53€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 17-03-2027
Specifica
Certificazione/Conformità FDA certified
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 16.1 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 20.8 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Pressione massima 13 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C