Learn More
Masterflex™ Tubo Tygon E-3603
Codice prodotto. 15191323 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
9.6 mm
12.8 mm
Dimensione della confezione:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15191323 9.6 mm 3m
15137134 12.8 mm 3m
15147134 6.4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15191323 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    272.46€ / 3m
    Risparmia 83.54€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Bends into sharp radius curves and easily works with fittings. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing is for use with general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical and analytical instruments.
Transparent tubing is Non-DEHP and phthalate free. Biodegradable crack-resistant and non-oxidizing.
  • Meets USP Class VI and NSF 51 requirements
  • Temperature range: –46 to 74°C
  • Vacuum service of 760mm Hg at 23°C
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/8 in.
Overall Length (English) 10 ft.
Overall Length (Metric) 300 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.25 in.
Spessore (sistema metrico) 6.4 mm
Da utilizzare con For 10mm tubulation
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Colore Trasparente
Pressione massima 47 psi
Livello di vuoto 29.9 in. Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Tubi