Learn More
Saint-Gobain Tygon™ F-4040-A Tubing
Codice prodotto. 11968099
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
19.1 mm
22.3 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
11968099 11.1 mm 14.3 mm 1.6 mm 15m
11948099 4.8 mm 8 mm 1.6 mm 15m
11988099 12.7 mm 19.1 mm 3.2 mm 15m
11998099 15.9 mm 22.3 mm 3.2 mm 15m
10555624 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 15m
11958099 9.5 mm 12.7 mm 1.6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Not for use with strong acids or alkalis.
Codice prodotto. 11968099 Fornitore Saint-Gobain N. del fornitore T401423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Not for use with strong acids or alkalis.
Easily identifiable yellow, flexible tubing for transportation of petroleum, heating oils, kerosene and glycol based coolants. Tygon™ F4040-A Tubing resists swelling and brittleness. UV and Ozone resistant.
Features and Benefits
  • Resists embrittlement
  • Compatible with most hydrocarbons
  • Resistant to swelling
  • Highly flexible, easty to install
  • Specifically developed for fuels and lubricants
  • Ozone and UV light resistant
Typical Applications
  • Small engine fuel lines
  • General automotive
  • Recreational vehicles
  • Lawn and garden equipment
  • Coolant transfer
  • Heating fuels
  • Cutting compounds
  • Polishing equipment
  • Lubrication lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU 2002/95/EC (ROHS) standard
Diametro (sistema metrico) interno 11.1 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 14.3 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Flexible hose designed to transfer fuel, lubricant and other petroleum-based Products
Min. Operating Temperature (Metric) -37°C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Translucent Yellow
Durezza 57 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Pressione massima 1.03 bar at 23°C
Livello di vuoto 178 mm Hg at 23°C
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C