Learn More
Masterflex™ Tygon™ 2 Stop Hydrocarbon Tubing
Tailored for petro-chemicals and resists swelling and cracking. Tygon™ 2 Stop Hydrocarbon Tubing is also UV and Ozone resistant.
81.45€
Specifica
Materiale Tygon F4040
Overall Length (Metric) 381 mm
Quantità confezione 12 Pack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
11937865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-22
0.64 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11907865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-12
0.25 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11997865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-34
1.42 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11957865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-26
0.89 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11967865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-28
1.02 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11987865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-32
1.3 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11977865
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-30
1.14 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11907875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-36
1.5 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11927875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-40
1.85 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11937875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-42
2.06 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11947875
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
95606-44
2.29 mm
81.45€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resists embrittlement
  • Compatible with most hydrocarbons
  • Resistant to swelling
  • Highly flexible, easy to install
  • Specifically developed for fuels and lubricants
  • Ozone and UV light resistant
Specifica
Specifica
Tygon F4040
381 mm
12 Pack