Learn More
Masterflex™ Tygon Lab Tubing
Codice prodotto. 15466633
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
25.4 mm
Dimensione della confezione:
50ft
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15466633 25.4 mm 50ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466633 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640798
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical and analytical applications
  • Transparent Tygon™ E-3603 Tubing
  • Non-DEHP, phthalate free
  • Long life, chemical resistant, nonoxidizing
  • Able to bend to sharp radius curves and easily works with fittings
  • FDA compliant; meets USP Class VI and NSF 51 requirements.
  • Temperature range: -51 to +165°F (-46 to +74°C)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 1 in.
Diametro (sistema metrico) interno 25.4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema imperiale) esterno 1 1/4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 31.75 mm
Spessore (sistema imperiale) 1/8 in.
Spessore (sistema metrico) 3.175 mm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical
Min. Operating Temperature (English) -51°F
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Colore Trasparente
Pressione massima 12 psi
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tygon Lab Tubing