Learn More
Masterflex™ Tygon™ Non-DEHP Microbore Tubing
Codice prodotto. 15137044 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.76 mm
1.27 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.76 mm
2.29 mm
Dimensione della confezione:
150m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15137044 0.25 mm 0.76 mm 150m
15187044 0.76 mm 2.29 mm 150m
15197044 1.27 mm 2.29 mm 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15137044 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0642001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    450.06€ / 150m
    Risparmia 55.94€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in intravenous or intra-arterial infusion, and other surgical and hospital applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Non-DEHP Microbore Tubing is rigid enough for easy handling, yet soft enough to reduce problems with puncturing.
  • High rigidity for kink resistance
  • Meets USP Class VI criteria
  • Compatible with blood
  • Clear, with a glass-smooth inner bore
  • Reduced flexibility for suction applications
  • REACH compliant
  • Thermoplastic in nature
Specifica
Certificazione/Conformità Resin meets USP Class VI requirements, non-DEHP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 0.76 mm
Overall Length (Metric) 152.4 m
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications
Min. Operating Temperature (Metric) -35°C
Quantità confezione 1 Pack
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C