Learn More
Masterflex™ Tygon™ Non-DEHP Microbore Tubing
Codice prodotto. 15197044 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.76 mm
1.27 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.76 mm
2.29 mm
Dimensione della confezione:
150m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15197044 1.27 mm 2.29 mm 150m
15137044 0.25 mm 0.76 mm 150m
15187044 0.76 mm 2.29 mm 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15197044 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0642005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.00€
    596.38€ / 150m
    Risparmia 77.62€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
For use in intravenous or intra-arterial infusion, and other surgical and hospital applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Non-DEHP Microbore Tubing is rigid enough for easy handling, yet soft enough to reduce problems with puncturing.
  • High rigidity for kink resistance
  • Meets USP Class VI criteria
  • Compatible with blood
  • Clear, with a glass-smooth inner bore
  • Reduced flexibility for suction applications
  • REACH compliant
  • Thermoplastic in nature
Specifications
Certificazione/Conformità La resina è conforme ai requisiti USP di Classe VI, non DEHP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.27 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2.29 mm
Overall Length (Metric) 150 m
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico in laboratorio e in ambito farmaceutico, in particolare per applicazioni di iniezione o erogazione di precisione. Eccellente anche per l'uso con pompe peristaltiche a basso flusso
Min. Operating Temperature (Metric) da –35 a 85 °C
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da –35 a 85 °C