Learn More
Ismatec™ Tygon ST R-3603/R-3607 Extention Tubing
Codice prodotto. 10431816 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.17 mm
Dimensione della confezione:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10431816 3.17 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10431816 Fornitore Ismatec™ N. del fornitore 0550249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    116.77€ / 10m
    Risparmia 59.23€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Order Info
DiameterMetricInside
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 3.17 mm
Materiale Tygon ST R-3603, R-3607
Diametro (sistema metrico) esterno 4.89 mm
Overall Length (Metric) 1000 cm
Spessore (sistema metrico) 0.86 mm
Da utilizzare con 2 and 3-stop tubing.
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Resistance Properties Acids, Alkalies, almost all inorganic chemicals
Permeabilità del gas Bassa
Limiti Potential leaching of plasticizers
Colore Trasparente
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Extension Pump Tubing