Learn More
Tyloxapol, MedChemExpress
Descrizione
Tyloxapol (Triton WR1339) is a nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, used as a surface active stabilizer. Tyloxapol (Triton WR1339) is used to induce hyperlipidemia in animals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyloxapol |
| Colore | Colorless |
| CAS | 25301-02-4 |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | (C15H21O(C2H4O)m)n |
| Sinonimo | Triton WR1339 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 120 mg/mL (Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL |
| Quantità | 1 g |
| SMILES | [H]OCCOC1=C(CC)C=C(C(CC(C)(C)C)(C)C)C=C1C.[6].[=].[<].[5].[8].[n].[m].[_].[=].[m].[n] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only