Learn More
Sartorius™ Type 144 Hydrosart Ultra Filtration Membrane Discs
203.00€ - 316.00€
Specifica
Tipo di filtro Ultra-filtration Membrane Disc
Materiale Hydrosart
Portata 0.08mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for sample cleaning and protein removal and when high recovery of the filtrate solution is of primary importance
Grado Type 144
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10205901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
14439--63------D
63 mm
316.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11750925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
14429--44------D
44 mm
203.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10032431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
14439--47------D
47 mm
203.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ultra-filtration Membrane Disc
0.08mL/min./cm2
Type 144
10Pack
Ultrafiltration Membrane Discs
Hydrosart
Ideal for sample cleaning and protein removal and when high recovery of the filtrate solution is of primary importance
Ultra-filtration Membrane Discs
180 μm