Learn More
Neville and More™ Type 3 Glass Injection Vials
Stores medical solutions or antibiotics.
Marca: Neville and More™ 299684
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.27300kg
Descrizione
- Collo a fascetta
- Materiale dell'imboccatura: Vetro antiperdita
- Indicato per contenere liquidi per flaconi, vasi e prodotti di consumo da laboratorio
- Banda antimanomissione
- Non reattivo
- Materiale: vetro
Specifica
Glass injection vial with crimp neck | |
Trasparente | |
Stores medical reagents or antibiotics | |
Sezione circolare | |
Tappo a capsula | |
2 cm |
4.25cm | |
Glass (Type 3) | |
130 | |
50mL | |
7.3 cm (neck) |