Learn More
asecos™ Type 30 Combi Safety Storage Cabinets K-PHOENIX-30
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
3283.88€ - 3467.26€
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 30 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Profondità (sistema metrico) esterno 598 mm
Depth (Metric) Interior 519 mm
Colore Light Gray
Dimensioni (P x L x A) 598 x 1202 x 1968 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
15924326
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3034200130345
9
3467.26€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13264869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3034200130344
7
3283.88€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • Two in one: 2 compartments (vertical seperated) allow the storage of flammable liquids and aggressive chemicals in one cabinet
  • User-friendly and safe (folding door compartment): door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible) / cylinder lock
Specifica
Specifica
Fire resistance 30 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
519 mm
598 x 1202 x 1968 mm
Combi safety storage cabinets
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
1691 mm
K30.197.120.MV.FWAS
Powder-coated plain
532 mm
598 mm
Light Gray
Steel
Wing, Folding
1968 mm
Door open arrest system
2
1202 mm