Learn More
asecos™ Type 30 Gas Cylinder Cabinet G-CLASSIC-30
Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas
2362.74€ - 3021.53€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 615 mm |
---|---|
Depth (Metric) Interior | 479 mm |
Colore | Light Gray |
Materiale | Steel |
Product Type | Gas cylinder cabinet |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15271035
|
asecos™
3066300130664 |
4 x 50 L Gas Cylinders | Wing |
3021.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15291035
|
asecos™
3068500130687 |
2 x 50 L Gas Cylinders | Wing, Left-hinged |
2362.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15955736
|
asecos™
3068600130687 |
2 x 50 L Gas Cylinders | Wing, Right-hinged |
2362.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
- No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: large interior height (1890 mm), many lead-through possibilities on the top of the cabinet
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the cabinet
Warranty
Five years
Specifica
615 mm | |
Light Gray | |
Gas cylinder cabinet | |
2050 mm | |
Powder-coated plain |
479 mm | |
Steel | |
Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas | |
1874 mm |