Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System - Left-Hinged
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
2162.40€ - 3072.94€
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Profondità (sistema metrico) esterno 616 mm
Depth (Metric) Interior 524 mm
Materiale Steel
Product Type Safety storage cabinet
Visualizza altre specifiche
Allerta:
For indoor use only
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) esterno Configurazione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) esterno Configurazione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15903856
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900133740
1298 mm 2 x drawer (sheet steel powder-coated) Light Gray
2268.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900133735
1298 mm 2 x shelf, 1 x perforated insert (285 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Light Gray
2162.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15913856
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900133741
1298 mm 3 x drawer (sheet steel powder-coated) Light Gray
2408.32€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15973876
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900233741
1298 mm 3 x drawer (sheet steel powder-coated) Warning Yellow
2408.32€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900133736
1298 mm 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Light Gray
2197.38€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933876
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023900233736
1298 mm 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Yellow
2197.38€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800233659
1968 mm 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Warning Yellow
2448.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933186
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800133663
1968 mm 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Light Gray
2643.64€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15983216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800233663
1968 mm 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) Warning Yellow
2643.64€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943186
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800133681
1968 mm 4 x drawer (sheet steel powder-coated) Light Gray
2793.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963186
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800133683
1968 mm 6 x drawer (sheet steel powder-coated) Light Gray
3072.94€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903226
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3022800233683
1968 mm 6 x drawer (sheet steel powder-coated) Yellow
3072.94€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • User-friendly and safe (model .WDAS): door open arrest system, convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: door lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
524 mm
Safety storage cabinet
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
1
596 mm
616 mm
Steel
Wing, Left-hinged
Door open arrest system
Powder-coated plain
450 mm