Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 Left-Hinged
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
2109.40€ - 2559.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 616 mm |
Depth (Metric) Interior | 524 mm |
Materiale | Steel |
Product Type | Safety storage cabinet |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) esterno | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) esterno | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15933796
|
asecos™
3023800133736 |
1298 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
2109.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15993816
|
asecos™
3023800233736 |
1298 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow |
2109.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15933116
|
asecos™
3022700133659 |
1968 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
2354.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15983146
|
asecos™
3022700233659 |
1968 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow |
2354.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15973116
|
asecos™
3022700133663 |
1968 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
2559.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15913156
|
asecos™
3022700233663 |
1968 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow |
2559.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- No unauthorised use: door lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
524 mm | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Powder-coated plain | |
450 mm |
616 mm | |
Steel | |
Swing, Left-hinged | |
1 | |
596 mm |