Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PEGASUS-90 Auto Closing
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
2221.23€ - 2469.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 616 mm |
Depth (Metric) Interior | 524 mm |
Dimensioni (P x L x A) | 616 x 596 x 1298 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 524 x 450 x 1072 mm |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Colore | Configurazione | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Configurazione | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15964046
|
asecos™
3024200133740 |
Light Gray | 2 x drawer (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2329.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15924076
|
asecos™
3024200233740 |
Yellow | 2 x drawer (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2329.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15516865
|
asecos™
3024200133735 |
Light Gray | 2 x shelf, 1 x perforated insert (285 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2221.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15974066
|
asecos™
3024200233735 |
Warning Yellow | 2 x shelf, 1 x perforated insert (285 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2221.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934106
|
asecos™
3024300134413 |
Light Gray | 2 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Right-hinged, Auto-close |
2221.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15994136
|
asecos™
3024300234413 |
Warning Yellow | 2 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Right-hinged, Auto-close |
2221.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15974046
|
asecos™
3024200133741 |
Light Gray | 3 x drawer (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2469.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934076
|
asecos™
3024200233741 |
Warning Yellow | 3 x drawer (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2469.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15924046
|
asecos™
3024200133736 |
Light Gray | 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2258.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15984066
|
asecos™
3024200233736 |
Warning Yellow | 3 x shelf, 1 x perforated insert (185 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Left-hinged, Auto-close |
2258.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15944106
|
asecos™
3024300134414 |
Light Gray | 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Right-hinged, Auto-close |
2258.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15904146
|
asecos™
3024300234414 |
Yellow | 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Wing, Right-hinged, Auto-close |
2258.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- User-friendly and safe: door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
- Always closed: serial automatic door closing (TSA) releases arrested door after approx. 60 seconds; acoustic and visual signal before closing
- No unauthorised use: door lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
524 mm | |
524 x 450 x 1072 mm | |
Safety storage cabinet | |
1298 mm | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
616 x 596 x 1298 mm | |
Steel | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1072 mm | |
Powder-coated plain | |
450 mm |