Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PEGASUS-90 with One Hand Opening Mechanism
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
3201.20€ - 3657.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 616 mm |
Depth (Metric) Interior | 524 mm |
Descrizione | One-hand opening mechanism |
Dimensioni (P x L x A) | 616 x 1196 x 1298 mm |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15905916
|
asecos™
3070700133753 |
2 x drawer (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15995936
|
asecos™
3070700233753 |
2 x drawer (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15915906
|
asecos™
3070700133744 |
2 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15905936
|
asecos™
3070700233744 |
2 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15915916
|
asecos™
3070700133754 |
3 x drawer (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15905946
|
asecos™
3070700233754 |
3 x drawer (sheet steel powder-coated) | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15925906
|
asecos™
3070700133745 |
3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light Gray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15915936
|
asecos™
3070700233745 |
3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Steel | |
Wing | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDEU | |
Powder-coated plain | |
1050 mm |
616 mm | |
One-hand opening mechanism | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1072 mm | |
2 | |
1196 mm |