Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PHOENIX-90 Left-Hinged
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
2540.82€ - 3348.54€
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Materiale Steel
Product Type Safety storage cabinet
Door Style Folding, Left-hinged
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Visualizza altre specifiche
Allerta:
For indoor use only
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) esterno Configurazione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) esterno Configurazione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15943426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300133659
616 mm 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump Light Gray
2540.82€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15903466
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300233659
616 mm 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump Yellow
2540.82€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15983426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300133663
616 mm 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump Light Gray
2742.22€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943466
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300233663
616 mm 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump Warning Yellow
2742.22€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15993426
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300133681
616 mm 4 x drawer Light Gray
2891.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953466
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300233681
616 mm 4 x drawer Warning Yellow
2891.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15913436
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300133683
616 mm 6 x drawer Light Gray
3171.52€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15973466
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3023300233683
616 mm 6 x drawer Yellow
3171.52€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15914166
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3031300133695
749 mm 4 x drawer Light Gray
3028.42€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15974176
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3031300233695
749 mm 4 x drawer Yellow
3028.42€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934166
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3031300133697
749 mm 6 x drawer Light Gray
3348.54€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15994176
Vedere i documenti Dettagli della promozione
asecos™
3031300233697
749 mm 6 x drawer Yellow
3348.54€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • Space saving folding door: less required space in front of the cabinet while door is open
  • User-friendly and safe: door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: door lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Safety storage cabinet
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
1742 mm
1
596 mm
Steel
Folding, Left-hinged
1968 mm
Door open arrest system
Powder-coated plain
450 mm