Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PHOENIX-90 Right-Hinged
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
2540.82€ - 3348.54€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Materiale | Steel |
Product Type | Safety storage cabinet |
Door Style | Folding, Right-hinged |
Da utilizzare con (applicazione) | Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) esterno | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) esterno | Configurazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15943506
|
asecos™
3023400134387 |
616 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump | Light Gray |
2540.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15983546
|
asecos™
3023400234387 |
616 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump | Warning Yellow |
2540.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15983506
|
asecos™
3023400134391 |
616 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump | Light Gray |
2742.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15923556
|
asecos™
3023400234391 |
616 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump | Warning Yellow |
2742.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15993506
|
asecos™
3023400134392 |
616 mm | 4 x drawer | Light Gray |
2891.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15933556
|
asecos™
3023400234392 |
616 mm | 4 x drawer | Warning Yellow |
2891.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15913516
|
asecos™
3023400134394 |
616 mm | 6 x drawer | Light Gray |
3171.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15953556
|
asecos™
3023400234394 |
616 mm | 6 x drawer | Warning Yellow |
3171.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15994186
|
asecos™
3031400134402 |
749 mm | 4 x drawer | Light Gray |
3028.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15914206
|
asecos™
3031400234402 |
749 mm | 4 x drawer | Yellow |
3028.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15914196
|
asecos™
3031400134404 |
749 mm | 6 x drawer | Light Gray |
3348.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934206
|
asecos™
3031400234404 |
749 mm | 6 x drawer | Yellow |
3348.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Space saving folding door: less required space in front of the cabinet while door is open
- User-friendly and safe: door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
- No unauthorised use: door lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Steel | |
Folding, Right-hinged | |
1968 mm | |
Door open arrest system | |
Powder-coated plain | |
450 mm |