Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PHOENIX-90 with 2 Doors
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
3339.00€ - 4802.86€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 616 mm |
Depth (Metric) Interior | 524 mm |
Dimensioni (P x L x A) | 616 x 1196 x 1968 mm |
Materiale | Steel |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15975946
|
asecos™
3070800133848 |
3 x shelf, 1 x perforated insert (370 mm), 1 x bottom collecting sump, 3 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (PP), Vertical dividing wall | Light Gray | 450 mm |
4172.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15912636
|
asecos™
3011800233715 |
3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump | Yellow | 1050 mm |
3339.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15912606
|
asecos™
3011800133719 |
3 x tray shelf, 1 x perforated insert (365 mm), 1 x bottom collecting sump | Light Gray | 1050 mm |
3541.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15952636
|
asecos™
3011800233719 |
3 x tray shelf, 1 x perforated insert (365 mm), 1 x bottom collecting sump | Warning Yellow | 1050 mm |
3541.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15962606
|
asecos™
3011800133724 |
4 x drawer | Light Gray | 1050 mm |
3980.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15902646
|
asecos™
3011800233724 |
4 x drawer | Yellow | 1050 mm |
3980.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15982606
|
asecos™
3011800133726 |
6 x drawer | Light Gray | 1050 mm |
4423.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15912646
|
asecos™
3011800233726 |
6 x drawer | Yellow | 1050 mm |
4423.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15985946
|
asecos™
3070800133849 |
6 x drawer, 3 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (PP), Vertical dividing wall | Light Gray | 450 mm |
4802.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Space saving folding doors: less required space in front of the cabinet while doors are open
- User-friendly and safe: door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
- No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
524 mm | |
Steel | |
Folding | |
1968 mm | |
Door open arrest system | |
Powder-coated plain |
616 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1742 mm | |
2 | |
1196 mm |