Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-PHOENIX Touchless-90 Light Gray
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
3213.92€ - 5092.77€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
---|---|
Colore | Light Gray |
Materiale | Steel |
Product Type | Safety storage cabinet |
Da utilizzare con (applicazione) | Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) parte esterna | Profondità (sistema metrico) esterno | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) parte esterna | Profondità (sistema metrico) esterno | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15913736
|
asecos™
3023700133659 |
596 mm | 616 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
3213.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15953736
|
asecos™
3023700133663 |
596 mm | 616 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (320 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
3415.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15963736
|
asecos™
3023700133681 |
596 mm | 616 mm | 4 x drawer (sheet steel powder-coated) |
3564.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15983736
|
asecos™
3023700133683 |
596 mm | 616 mm | 6 x drawer (sheet steel powder-coated) |
3844.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15914266
|
asecos™
3031700133695 |
596 mm | 749 mm | 4 x drawer (sheet steel powder-coated) |
3767.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934266
|
asecos™
3031700133697 |
596 mm | 749 mm | 6 x drawer (sheet steel powder-coated) |
4087.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15902726
|
asecos™
3012000133715 |
1196 mm | 616 mm | 3 x shelf, 1 x perforated insert (380 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4007.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15942726
|
asecos™
3012000133719 |
1196 mm | 616 mm | 3 x tray shelf, 1 x perforated insert (365 mm), 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4210.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15992726
|
asecos™
3012000133724 |
1196 mm | 616 mm | 4 x drawer (sheet steel powder-coated) |
4649.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15912736
|
asecos™
3012000133726 |
1196 mm | 616 mm | 6 x drawer (sheet steel powder-coated) |
5092.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Space saving folding doors: less required space in front of the cabinet while doors are open
- Effortless use: the sensor detects a person within approx. 2 seconds
- User-friendly and safe: after detection, the folding doors open automatically within approx. 5 seconds. The sensor recognises the person while operating and hold the folding doors open
- Always closed: if the person leaves the sensor-controlled detection area, the folding doors close automatically after approx. 30 seconds
- No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant | |
Steel | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1742 mm |
Light Gray | |
Safety storage cabinet | |
1968 mm | |
Powder-coated plain |