Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet V-MOVE-90 Anthracite Gray
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
4342.29€ - 6062.67€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 860 mm |
---|---|
Depth (Metric) Interior | 775 mm |
Materiale | Steel |
Product Type | Safety storage cabinet |
Door Style | Auto-close, Sliding |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | N. di sportelli | Configurazione | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di sportelli | Configurazione | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15977746
|
asecos™
3508504135100 |
1 | 4 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light gray vertical drawer doors |
4349.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15957746
|
asecos™
3508504036111 |
1 | 4 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow vertical drawer doors |
4342.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15987746
|
asecos™
3508504135101 |
1 | 5 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Light gray vertical drawer doors |
4390.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15947746
|
asecos™
3508504035101 |
1 | 5 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x liter bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow vertical drawer doors |
4390.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15967746
|
asecos™
3508504036112 |
1 | 5 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow vertical drawer doors |
4391.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15977766
|
asecos™
3508604135102 |
2 | 4 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Light gray vertical drawer doors |
5979.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15917766
|
asecos™
3508604035102 |
2 | 4 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Warning Yellow vertical drawer doors |
5979.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15947766
|
asecos™
3508604036113 |
2 | 4 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Warning Yellow vertical drawer doors |
5965.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15987766
|
asecos™
3508604135103 |
2 | 5 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Light gray vertical drawer doors |
6061.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15927766
|
asecos™
3508604035103 |
2 | 5 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Warning Yellow vertical drawer doors |
6061.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15967766
|
asecos™
3508604036115 |
2 | 5 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), on each side | Warning Yellow vertical drawer doors |
6062.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15937766
|
asecos™
3508604035104 |
2 | 4 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump, 5 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow vertical drawer doors |
6020.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15957766
|
asecos™
3508604036114 |
2 | 4 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump, 5 x tray shelf, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) | Warning Yellow vertical drawer doors |
6013.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated surface
- Electronic opening and closing: the vertical drawer opens and closes at the push of a button
- Perfect access: the vertical drawer provides an overview and simple access to the stored containers
- Always closed: serial automatic door closing (TSA) after approx. 60 seconds with acoustic and visual signal before drawer closing
- No unauthorised use: vertical drawer lockable with cylinder locking (integration in an existing locking system possible) and locking state indicator (red/green)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Specifica
860 mm | |
Steel | |
Auto-close, Sliding | |
1966 mm | |
Powder-coated textured |
775 mm | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1750 mm |