Learn More
Asecos™ Armadietti di sicurezza sottopiano tipo 90
Per la conservazione sicura di liquidi infiammabili sotto banchi, superfici di lavoro, banconi o cappe d'aspirazione in conformità alle normative EN 14470-1. Grazie a un'altezza di 800 mm gli armadietti offrono un'altezza ottimizzata degli interni che li rende ideali per la conservazione di contenitori di maggiori dimensioni. 
Marca:  Asecos™ 30107-001-30711
Dettagli aggiuntivi : Peso : 198.55000kg
Codice prodotto. 15395569
  • 2977.29€ / Pezzo
Data di spedizione prevista
dal fornitore 11-10-2018
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
626 x 979 x 701mm
Storage of flammable liquids
701mm
2
200kg
979mm
Steel
626mm
Winged
800mm
Two wing doors, one drawer and one bottom collecting sump
Powder-coated
1102mm
Light Gray
Videos