Descrizione
- Rack per provette in filo di acciaio con rivestimento epossidico polimerizzato a caldo
- Rivestimento resistente a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Rack multistrato con fondo dotato di fessure per la manipolazione e il trasporto in totale sicurezza
- Contiene fino a otto grandi provette per campioni chiuse con tappo in posizione verticale
- Intervallo di temperatura: da -223 a 121°C
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (30 mm), Tubes (5 mL) |
| Materiale | Filo |
| Posizioni | 8 |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Dimensioni (L x P x A) | 15.05 x 7.55 x 8.7 cm |
| Vedi altri risultati |