Learn More
Justrite™ Type I Steel Safety Shelf Can with 08902 Bottom Faucet
233.00€ - 243.00€
Specifica
Product Type | Shelf Can |
---|---|
Certificazione/Conformità | FM, CARB, NFPA, OSHA Certified |
Capacità (sistema metrico) | 9.46 L |
Materiale | Steel |
Altezza (sistema metrico) | 292 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12971385
|
Justrite™
7225150Z |
9.46 L | Red |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13409228
|
Justrite™
7225250Z |
9.46 L | Yellow |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Shelf Can | |
9.46 L | |
292 mm |
FM, CARB, NFPA, OSHA Certified | |
Steel | |
298 mm |