Learn More
Testo™ Termometro a termocoppia tipo K
Use this thermometer for heating engineering, the sanitation sector and refrigeration and air conditioning technology applications. Testo™ 925 Single Channel Thermometers enable virtually any kind of temperature measurement.
Marca: Testo™ 0560 9250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
- An attachable temperature probe and a radio temperature probe can be connected
- Large range of fast temperature probes on offer for surface, air or immersion/penetration measurement (optional)
- Continuous display of min./max. values
- Acoustic alarm sounds when limit values are exceeded
Specifica
Testo 925, strumento a 1 canale per la misurazione della temperatura T/C tipo K, allarme acustico, connessione a una sonda radio opzionale, batteria, protocollo di calibrazione | |
Tipo K (NiCr-Ni) | |
Termometro a termocoppia | |
-20°C | |
±(0.5°C 0.3% di mV), (da –40 a 900°C), ±(0.7°C 0.5% di mV) |
ABS Plastic | |
0.1 °C (da –50 a 199.9 °C), 1 °C | |
50°C | |
Da –20 a 50 °C | |
Large |