Learn More
Typhaneoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Typhaneoside |
| CAS | 104472-68-6 |
| Formula molecolare | C34 H42 O20 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 3-((O-6-Deoxy-α-L-mannopyrosanosyl-(1-2)-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1-6))-β-D-glucopyranosyl)oxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C34H42O20/c1-10-20(38)24(42)27(45)32(49-10)48-9-18-22(40)26(44)31(54-33-28(46)25(43)21(39)11(2)50-33)34(52-18)53-30-23(41)19-15(37)7-13(35)8-17(19)51-29(30)12-4-5-14(36)16(6-12)47-3/h4-8,10-11,18,20-22,24-28,31-40,42-46H,9H2,1-3H3/t10-,11-,18+,20-,21-,22+,24+,25+,26-,27+,28+,31+,32+,33-,34-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C(=O)c6c(O)cc(O)cc6O2 |
| IUPAC Name | 3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxy-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)chromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 770.68 |
| Peso formulazione | 770.2269 |