Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.07% |
| CAS | 58569-55-4 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 573.66 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin |