Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Codice prodotto. 16469196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469196 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0073
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH regulates human immune function and inhibits tumor growth via binding to the opioid receptor.
Specifica
Purezza 98.07%
CAS 58569-55-4
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Peso molecolare 573.66 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin