Learn More
Tyramine, 97%
Codice prodotto. 10666532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666532 25 g Bottiglia in vetro 25g
10581191 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140610250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-67-2
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00008193
InChI Key DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tyramine
Nota nome 97%
Punto di fusione 158.0°C to 163.0°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2CH2NH2
Quantità 25 g
Beilstein 13, 625
Indice di Merck 15, 10016
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tyramine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.