Learn More
Tyramine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16463419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16463419 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW007606
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Specifica
Materiale o nome chimico Tyramine
CAS 51-67-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H11NO
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (242.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.26 mg/mL (38.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCN
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only