Learn More
Tyramine, Mikromol™
Codice prodotto. 30461618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461618 4 x 25 mg 100mg
17908194 25 mg 25mg
17967684 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30461618 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0063.0600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tyramine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tyramine
CAS 51-67-2
Nomi componenti o analita Tyramine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H11 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 137.0841 g/mol