Learn More
Tyrosol, MedChemExpress
Descrizione
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyrosol |
| CAS | 501-94-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H10O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM) |
| SMILES | OCCC1=CC=C(O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.16 |
| Peso formulazione | 138.16 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only