Learn More
Tyrosol, TRC
Codice prodotto. 30006191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006191 10 g 10g
30012783 5 g 5g
17984445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT94780010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-94-0
Formula molecolare C8 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 138.16
Sinonimo 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Phenethyl alcohol, p-hydroxy- (7CI,8CI), Tyrosol (6CI), 4-Hydroxybenzeneethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, 4-Hydroxyphenylethanol, NSC 59876, Tyrosol C, p-(2-Hydroxyethyl)phenol, p-HPEA, p-Hydroxyphenethyl alcohol, p-Tyrosol, β-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, β-(p-Hydroxyphenyl)ethanol
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Tyrosol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Peso formulazione 138.0681
Percent Purity >95%