Learn More
Tyrosol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyrosol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Peso formulazione | 138.0681 |
| Percent Purity | >95% |