Learn More
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Descrizione
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyrphostin 23 |
| CAS | 118409-57-7 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H6N2O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only