Learn More
Tyrphostin 23, TRC
Codice prodotto. 30449431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449431 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT923000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Formula molecolare C10 H6 N2 O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
SMILES Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O
IUPAC Name 2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 186.17
Peso formulazione 186.0429