Learn More
Tyrphostin A9, MedChemExpress
Descrizione
Tyrphostin A9, a PDGFR inhibitor, is a potent inducer of mitochondrial fission. Tyrphostin A9 emerged as the most potent and selective of 51 tyrosine kinase inhibitors tested against the TNF-induced respiratory burst. Tyrphostin A9 has anti-influenza virus activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyrphostin A9 |
| CAS | 10537-47-0 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H22N2O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Tyrphostin 9 Malonoben |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (177.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | N#C/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.38 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only