Learn More
Tyrphostin C15
Codice prodotto. 15446799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446799 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15446799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65227.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149092-50-2 | C19H15N3O3S2 | 397.47 g/mol
A selective ErbB2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tyrphostin C15
CAS 149092-50-2
Colore Yellow to Orange
Formula molecolare C19H15N3O3S2
Numero MDL MFCD01074971
Quantità 10 mg
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo tyrphostin ag 825, tyrphostin c15, 4-hydroxy-3-methoxy-5-benzothiazolylthiomethyl benzylidenecyanoacetamide, 5-benzothiazol-2-yl thiomethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, 2e-3-3-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl methyl-4-hydroxy-5-methoxyphenyl-2-cyanoprop-2-enamide, tocris-1555, biomolki_000008, biomolki2_000018, bmk1-b8, tyrphostin ag
InChI Key KXDONFLNGBQLTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(C=C(C#N)C(N)=O)=CC(CSC2=NC3=CC=CC=C3S2)=C1O
IUPAC Name 3-{3-[(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-4-hydroxy-5-methoxyphenyl}-2-cyanoprop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 397.47
PubChem CID 6091659
ChEBI CHEBI:75405
Peso formulazione 397.47
Forma fisica Powder