Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Codice prodotto. 15835003 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
15835003 Large 100 to 108 cm pezzi 25
15815003 piccolo 84 to 92 cm pezzi 25
15825003 medio 92 to 100 cm pezzi 25
15845003 X-Large 108 to 116 cm pezzi 25
15855003 2 X-Large 116 to 124 cm pezzi 25
15865003 3 X-Large 124 to 132 cm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Code produit 15835003 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15522182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.04€
    441.19€ / pezzi 25
    Risparmia 143.85€
    24% Sconto
Afficher toutes les promotions
In stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
I capi e gli accessori in Tyvek™ @@@500@@@ HV ad uso limitato sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Il colore arancione fluorescente brillante combinato con le bande riflettenti grigio argento li rende estremamente visibili sia durante il giorno che di notte.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Tuta con colletto disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento che garantiscono visibilità giorno e notte. Robuste ma leggere. Collo alla coreana, polsi e caviglie con elastico oltre a elastico incollato in vita. Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento. Cursore zip grande e facile da afferrare.
    Gli indumenti in Tyvek™ 500 HV sono realizzati principalmente in polietilene con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Grazie alla struttura in tessuto non tessuto sono permeabili ad aria e vapore acqueo, ma impermeabili a liquidi e aerosol a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera per particolati e fibre sottili, sono a bassissimo rilascio di fibre e trattati in modo antistatico all'interno. Il colore arancione fluorescente brillante combinato con le bande riflettenti grigio argento le rende estremamente visibili sia durante il giorno che di notte (quando esposte a una sorgente luminosa).
    Le applicazioni per gli indumenti in Tyvek™ 500 HV includono: gestione di ferrovie, strade, miniere, trattamento dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti e costruzioni.
  •  
  • Certificazione in base alle normative commerciali (UE) 2016/425
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B
  • EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (abbigliamento ad alta visibilità, classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
  • Cuciture esterne ribattute
  • Perdite interne molto ridotte grazie al design ottimizzato
  • Zip con blocco automatico e con patta per maggiore protezione in Tyvek™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Abbigliamento di protezione chimica
Size Large
Sesso unisessuale
Materiale Tyvek
Colore Arancione, Riflettente
Monouso Sì
Stile della caviglia  Elastico
Stile polso  Elastico
Stile collo Tuta da lavoro munita di collo
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura Cucito
Sterilità Non Sterile
Classe di protezione Categoria III, Tipo 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (Indumenti ad alta visibilità, Classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
Resistenza Chimica, Liquido, Particolato, Antistatico, Abrasione
Certificazione/Conformità Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425, Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (Indumenti ad alta visibilità, Classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 39-43 pollici
Misura petto (sistema metrico) 100 to 108 cm
Da utilizzare con (applicazione)  ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.
Altezza (sistema metrico) 174 to 182 cm
Peso (sistema imperiale) 46 g/m2
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.