Description
- Con caviglia elasticizzata e cuciture interne ribattute
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifikationer
Specifikationer
| Size | Taglia da 42 a 46 |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Tipo di suola | Antiscivolo |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN1149-5 |
| Quantità confezione | 200/confezione |
| Altezza (sistema metrico) | da 420 a 460 mm |
| Resistenza | Acqua |
| Product Type | Copriscarpe |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?