Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Bowl Cover With Tape And Steam Indicator Dot
Codice prodotto. 31937741 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
48 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31937741 24 in. pezzi 500
31937705 48 in. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31937741 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore 024TWTTSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3463.62€
    2753.59€ / pezzi 500
    Risparmia 710.03€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Product Type Cover
Lunghezza (sistema metrico) 60.96 cm
Larghezza (sistema metrico) 60.96 cm