Learn More
- Home
- Products
- Sterilizers and Autoclaves
- Autoclave Bags, Wraps, and Sleeves
- Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
Codice prodotto. 17767857 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2 x 2 in.
3 x 1 in.
3 x 2 in.
3 x 2.5 in.
3 x 3 in.
4 x 1 in.
4 x 2 in.
5 x 1 in.
5 x 2 in.
5 x 3 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
7 x 1 in.
7 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 2 in.
8 x 3 in.
9 x 2 in.
9 x 3 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
11 x 1 in.
11 x 2 in.
12 x 2 in.
12 x 3 in.
13 x 2 in.
Capacità (sistema imperiale):
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
7.5 oz.
8 oz.
9 oz.
10 oz.
11 oz.
14 oz.
15 oz.
16 oz.
18 oz.
20 oz.
22 oz.
24 oz.
26 oz.
27 oz.
30 oz.
36 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema imperiale) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 17767857 | 3 x 1 in. | 3 oz. | pezzi 1000 |
| 17777857 | 4 x 1 in. | 4 oz. | pezzi 500 |
| 17787857 | 5 x 1 in. | 5 oz. | pezzi 500 |
| 17797857 | 6 x 1 in. | 6 oz. | pezzi 500 |
| 17707867 | 7 x 1 in. | 7 oz. | pezzi 500 |
| 17717867 | 8 x 1 in. | 8 oz. | pezzi 500 |
| 17727867 | 11 x 1 in. | 11 oz. | pezzi 500 |
| 17737867 | 3 x 2.5 in. | 7.5 oz. | pezzi 500 |
| 17747867 | 2 x 2 in. | 4 oz. | pezzi 500 |
| 17757867 | 3 x 2 in. | 6 oz. | pezzi 500 |
| 17767867 | 4 x 2 in. | 8 oz. | pezzi 500 |
| 17777867 | 5 x 2 in. | 10 oz. | pezzi 500 |
| 17797867 | 6 x 2 in. | 10 oz. | pezzi 500 |
| 17770368 | 7 x 2 in. | 14 oz. | pezzi 500 |
| 17707877 | 8 x 2 in. | 16 oz. | pezzi 500 |
| 17717877 | 9 x 2 in. | 18 oz. | pezzi 500 |
| 17727877 | 10 x 2 in. | 20 oz. | pezzi 500 |
| 17737877 | 11 x 2 in. | 22 oz. | pezzi 500 |
| 17757877 | 12 x 2 in. | 24 oz. | pezzi 250 |
| 17767877 | 13 x 2 in. | 26 oz. | pezzi 500 |
| 17777877 | 3 x 3 in. | 9 oz. | pezzi 500 |
| 17787877 | 5 x 3 in. | 15 oz. | pezzi 500 |
| 17797877 | 6 x 3 in. | 18 oz. | pezzi 500 |
| 17780368 | 8 x 3 in. | 24 oz. | pezzi 500 |
| 17707887 | 9 x 3 in. | 27 oz. | pezzi 500 |
| 17717887 | 10 x 3 in. | 30 oz. | pezzi 250 |
| 17727887 | 12 x 3 in. | 36 oz. | pezzi 500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17767857
Supplier
Keystone Cleanroom Products
Supplier No.
BGT2A0103D10
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
5475.00€
5155.88€ / pezzi 1000
Risparmia 319.12€
5% Sconto
Spedizione stimata: 08-03-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | Drawstring |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Metodo di sterilizzazione | Steam |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | <250°F |
| Temperature Range (Metric) | <125°C |
| Dimensioni (L x P) | 3 x 1 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Product Type | Autoclave Bag |
| Capacità (sistema imperiale) | 3 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 88 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Show More Show Less |