Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Codice prodotto. 16478353 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16478353 Large pezzi 100
16468353 Medium pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478353 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15531627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.47€
    211.91€ / pezzi 100
    Risparmia 28.56€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Made of high density polyethylene, the Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers provide an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
  • Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Large
Materiale HDPE
Colore White
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Ties
Tipo di suola Slip-resistant
Modello IC 458
Tipo di giuntura Serged
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126
Product Type Controlled Environments Boot Covers