Learn More
DuPont™ Copriscarpe monouso in Tyvek™ IsoClean
Codice prodotto. 15590611 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15590611 Large pezzi 100
15500631 Medium pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15590611 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D14246699
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
I copriscarpe sono utilizzabili in diversi settori. I copriscarpe monouso in Tyvek™ IsoClean rappresentano il perfetto equilibrio tra protezione, durata e comfort.
  • Lacci di fissaggio
  • Elastici su caviglie e suola antiscivolo Gripper
  • I capi e gli accessori in Tyvek™ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Il Tyvek™ è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • I capi e gli accessori in Tyvek™ IsoClean sono utilizzati nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione dei dispositivi medicali e dell'elettronica
  • Adatti all'uso in camere bianche di classe ISO 6 e superiore
  • Non puliti, non sterilizzati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Large
Materiale Tyvek
Colore Bianco
Monouso Sì
Tipo di chiusura Elastico