Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Codice prodotto. 16458363 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16458363 Small pezzi 30
16468363 Medium pezzi 30
16478363 - pezzi 30
16488363 X-Large pezzi 30
16498363 2X-Large pezzi 30
16408373 3X-Large pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16458363 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15535577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.11€
    214.85€ / pezzi 30
    Risparmia 67.26€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and exceptionally low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Controlled Environments Lab Coat
Size Small
Colore White
Tipo di chiusura Snaps