Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hood with Ties
Descrizione
- Full face opening with loops and ties
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
Specifica
Specifica
| Product Type | Protective hood |
| Size | Universal |
| Materiale | Tyvek |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Ties |
| Modello | IC668B |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di imballaggio | Individually Packaged |
| Quantità | 100/Pk. |
| Vedi altri risultati |